Tlačiť
Dusičnan samaritý hexahydrát 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Samarium (III) nitrate hexahydrate, Samarium(III) nitrate hydrate
IN3091-100G IN3091-25G
APOSIN3091-100GEA 364.51 EUR
APOSIN3091-100G APOSIN3091-25G
Dusičnan samaritý hexahydrát 99,9%
Dusičnan samaritý hexahydrát
Vzorec: N₃O₉Sm·6H₂O
Mw: 444.47
Teplota tavenia: 78 °C
Hustota: 2.375 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149857
Číslo CAS: 13759-83-6