Tlačiť
Ruthenium(IV) oxide 99.5+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3064-1G IN3064-5G
APOSIN3064-1GEA 101.48 EUR
APOSIN3064-1G APOSIN3064-5G
Ruthenium(IV) oxide 99.5+%
Ruthenium(IV) oxide
Vzorec: O₂Ru
Teplota tavenia: 1200 °C (subl.)
Hustota: 6,97 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074857
Číslo CAS: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
OSN: 1479
ADR: 5.1,II