Tlačiť
Ruthenium 99,95%, powder –200 mesh
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN3055-10G IN3055-2G
APOSIN3055-10GEA 1456.84 EUR
APOSIN3055-10G APOSIN3055-2G
Ruthenium 99,95%, powder –200 mesh
Ruthenium
Vzorec: Ru
Mw: 101.07
Teplota varu: 4900 °C
Teplota tavenia: 2500 °C
Hustota: 12.45 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011207
Číslo CAS: 7440-18-8
OSN: 3089
ADR: 4.1 III