Tlačiť
Rubidium bromide 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN3013-25G IN3013-100G
APOSIN3013-25GEA 294.42 EUR
APOSIN3013-25G APOSIN3013-100G
Rubidium bromide 99,9%
Rubidium bromide
Vzorec: BrRb
Teplota tavenia: 693 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011186
Číslo CAS: 7789-39-1