Tlačiť
Praseodymium(III,IV) oxide 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN2980-250G IN2980-50G
APOSIN2980-250GEA 307.66 EUR
APOSIN2980-250G APOSIN2980-50G
Praseodymium(III,IV) oxide 99,9%
Praseodymium(III,IV) oxide
Vzorec: O₁₁Pr₆
Teplota varu: 4200 °C
Teplota tavenia: 2500 °C
Hustota: 7,07 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011178
Číslo CAS: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9