Tlačiť
Praseodymium trichloride, anhydrous
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN2968-10G IN2968-50G
APOSIN2968-10GEA 311.67 EUR
APOSIN2968-10G APOSIN2968-50G
Praseodymium trichloride, anhydrous
Praseodymium trichloride
Vzorec: Cl₃Pr
Teplota varu: 1700 °C
Teplota tavenia: 786 °C
Hustota: 4,02 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011176
Číslo CAS: 10361-79-2