Tlačiť
Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN2965-250G IN2965-50G
APOSIN2965-250GEA 801.04 EUR
APOSIN2965-250G APOSIN2965-50G
Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Teplota tavenia: 115 °C
Hustota: 2,25 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149829
Číslo CAS: 10025-90-8