Tlačiť
Dusičnan draselný 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN2926-100G IN2926-500G
APOSIN2926-100GEA 172.48 EUR
APOSIN2926-100G APOSIN2926-500G
Dusičnan draselný 99,9%
Dusičnan draselný
Vzorec: KNO₃
Teplota varu: 400 °C
Teplota tavenia: 334 °C
Hustota: 2,109 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011409
Číslo CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
OSN: 1486
ADR: 5.1,III