Tlačiť
Jodid draselný
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Dipotassium diiodide, Kali iodide
IN2918-1KG IN2918-250G
APOSIN2918-1KGEA 208.29 EUR
APOSIN2918-1KG APOSIN2918-250G
Jodid draselný
Jodid draselný
Vzorec: Kl
Mw: 166
Teplota varu: 1330 °C
Teplota tavenia: 681 °C
Hustota: 3.13 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011405
Číslo CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727