Tlačiť
Bromid draselný 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN2891-100G IN2891-25G
APOSIN2891-100GEA 0 EUR
APOSIN2891-100G APOSIN2891-25G
Bromid draselný 99,9%
Bromid draselný
Vzorec: KBr
Mw: 119
Teplota varu: 1435 °C
Teplota tavenia: 734 °C
Hustota: 2.75 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011358
Číslo CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701