Tlačiť
Oxid fosforečný 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN2857-2.5KG IN2857-500G
APOSIN2857-2.5KGEA 201.76 EUR
APOSIN2857-2.5KG APOSIN2857-500G
Oxid fosforečný 98%
Oxid fosforečný
Vzorec: P₂O₅
Teplota tavenia: 340 °C (subl.)
Hustota: 2,39 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011440
Číslo CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
OSN: 1807
ADR: 8,II