Tlačiť
Kyselina jodistá 99+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
IN2845-5G IN2845-50G
APOSIN2845-5GEA 49.67 EUR
APOSIN2845-5G APOSIN2845-50G
Kyselina jodistá 99+%
Kyselina jodistá
Vzorec: H₅IO₆
Mw: 227.94
Teplota varu: 140 °C
Teplota tavenia: 122…130 °C
Hustota: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011344
Číslo CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
OSN: 3085
ADR: 5.1+8 II
Merck Index: 13,07248