Tlačiť
Oxid nikelnatý 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN2701-100G IN2701-500G
APOSIN2701-100GEA 57.36 EUR
APOSIN2701-100G APOSIN2701-500G
Oxid nikelnatý 99%
Oxid nikelnatý
Vzorec: NiO
Teplota tavenia: 1984 °C
Hustota: 6,67 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011145
Číslo CAS: 1313-99-1