Tlačiť
Chlorid nikelnatý hexahydrát 99,95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN2683-1KG IN2683-250G
APOSIN2683-1KGEA 389.89 EUR
APOSIN2683-1KG APOSIN2683-250G
Chlorid nikelnatý hexahydrát 99,95%
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Vzorec: NiCl₂·6H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149809
Číslo CAS: 7791-20-0
OSN: 3288
ADR: 6.1,III