Tlačiť
Chlorid nikelnatý, anhydrous 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN2677-250G IN2677-50G
APOSIN2677-250GEA 397.91 EUR
APOSIN2677-250G APOSIN2677-50G
Chlorid nikelnatý, anhydrous 98%
Chlorid nikelnatý
Vzorec: Cl₂Ni
Teplota tavenia: 1001 °C
Hustota: 3,55 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011142
Číslo CAS: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
OSN: 3288
ADR: 6.1,III