Tlačiť
Bromid nikelnatý, anhydrous 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN2674-250G IN2674-50G
APOSIN2674-250GEA 688.33 EUR
APOSIN2674-250G APOSIN2674-50G
Bromid nikelnatý, anhydrous 99%
Bromid nikelnatý
Vzorec: Br₂Ni
Teplota tavenia: 963 °C
Hustota: 5,098 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011141
Číslo CAS: 13462-88-9
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III