Tlačiť
Oxid neodymitý 99.999%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
IN2656-100G IN2656-10G
APOSIN2656-100GEA 753.31 EUR
APOSIN2656-100G APOSIN2656-10G
Oxid neodymitý 99.999%
Oxid neodymitý
Vzorec: Nd₂O₃
Teplota varu: 3760 °C
Teplota tavenia: 2272 °C
Hustota: 7,24 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011134
Číslo CAS: 1313-97-9