Tlačiť
Neodymium(III) acetate hydrate 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN2623-50G IN2623-250G
APOSIN2623-50GEA 124.75 EUR
APOSIN2623-50G APOSIN2623-250G
Neodymium(III) acetate hydrate 99,9%
Neodymium(III) acetate hydrate
Vzorec: C₆H₁₁NdO₇
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150120
Číslo CAS: 334869-71-5
EINECS: 228-244-5