Tlačiť
Neodymium 99,9%, powder –40 mesh
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN2620-10G IN2620-50G
APOSIN2620-10GEA 713.6 EUR
APOSIN2620-10G APOSIN2620-50G
Neodymium 99,9%, powder –40 mesh
Neodymium
Vzorec: Nd
Teplota varu: 3074 °C
Teplota tavenia: 1021 °C
Hustota: 7 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011130
Číslo CAS: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3
OSN: 3089
ADR: 4.1,II