Tlačiť
Hydroxid lithný monohydrát 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN2340-2.5KG IN2340-500G
APOSIN2340-2.5KGEA 1377.53 EUR
APOSIN2340-2.5KG APOSIN2340-500G
Hydroxid lithný monohydrát 98%
Hydroxid lithný monohydrát
Vzorec: LiOH·1H₂O
Mw: 41.96
Teplota varu: 924 °C
Teplota tavenia: 462 °C
Hustota: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149772
Číslo CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
OSN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556