Tlačiť
Chlorid lithný, anhydrous 99,95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN2326-100G IN2326-25G IN2326-250G
APOSIN2326-100GEA 298.02 EUR
APOSIN2326-100G APOSIN2326-25G APOSIN2326-250G
Chlorid lithný, anhydrous 99,95%
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Mw: 42.39
Teplota varu: 1325…1360 °C
Teplota tavenia: 605 °C
Hustota: 2.068 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011078
Číslo CAS: 7447-41-8
Merck Index: 13,05550