Tlačiť
Chlorid lithný, anhydrous 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN2323-1KG IN2323-250G
APOSIN2323-1KGEA 961.49 EUR
APOSIN2323-1KG APOSIN2323-250G
Chlorid lithný, anhydrous 99,9%
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Teplota varu: 1325…1360 °C
Teplota tavenia: 605 °C
Hustota: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011078
Číslo CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3