Tlačiť
Bromid lithný 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN2314-100G IN2314-500G
APOSIN2314-100GEA 49.67 EUR
APOSIN2314-100G APOSIN2314-500G
Bromid lithný 99%
Bromid lithný
Vzorec: LiBr
Mw: 86.84
Teplota varu: 1265 °C
Teplota tavenia: 550 °C
Hustota: 3.46 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011077
Číslo CAS: 7550-35-8
Merck Index: 13,05548