Tlačiť
Lanthanum(III) nitrate hydrate 99.99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN2152-100G IN2152-500G
APOSIN2152-100GEA 82.92 EUR
APOSIN2152-100G APOSIN2152-500G
Lanthanum(III) nitrate hydrate 99.99%
Lanthanum(III) nitrate hydrate
Vzorec: H₂LaN₃O₁₀
Mw: 342.932 g/mol
Číslo MDL: MFCD00011067
Číslo CAS: 100587-94-8