Tlačiť
Lanthanum(III) hydroxide 99.99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN2140-250G IN2140-50G
APOSIN2140-250GEA 248.3 EUR
APOSIN2140-250G APOSIN2140-50G
Lanthanum(III) hydroxide 99.99%
Lanthanum(III) hydroxide
Vzorec: H₃LaO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016160
Číslo CAS: 14507-19-8
OSN: 3262
ADR: 8,II