Tlačiť
Chlorid železitý hexahydrát ACS
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN2065-1KG IN2065-5KG
APOSIN2065-1KGEA 252.31 EUR
APOSIN2065-1KG APOSIN2065-5KG
Chlorid železitý hexahydrát ACS
Chlorid železitý hexahydrát
Vzorec: FeCl₃·6H₂O
Teplota varu: 280…285 °C
Teplota tavenia: 37 °C
Hustota: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149712
Číslo CAS: 10025-77-1
OSN: 3260
ADR: 8,III