Tlačiť
Iron(II) bromide, anhydrous
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Iron dibromide, Ferrous bromide, Iron(II) bromide
IN2050-100G IN2050-25G
APOSIN2050-100GEA 554.35 EUR
APOSIN2050-100G APOSIN2050-25G
Iron(II) bromide, anhydrous
Iron(II) bromide
Vzorec: Br₂Fe
Teplota varu: 934 °C
Teplota tavenia: 684 °C
Hustota: 4,636 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016081
Číslo CAS: 7789-46-0
EINECS: 232-168-8