Tlačiť
Oxid jodičný 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN2029-100G IN2029-25G
APOSIN2029-100GEA 232.25 EUR
APOSIN2029-100G APOSIN2029-25G
Oxid jodičný 99%
Oxid jodičný
Vzorec: I₂O₅
Teplota tavenia: 275…350 °C (rozkl.)
Hustota: 5,08 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011356
Číslo CAS: 12029-98-0
OSN: 3085
ADR: 5.1+8,II