Tlačiť
Holmium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Holmium trichloride
IN1981-25G IN1981-5G
APOSIN1981-25GEA 596.03 EUR
APOSIN1981-25G APOSIN1981-5G
Holmium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Holmium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Ho
Mw: 271.29
Teplota varu: 1500 °C
Teplota tavenia: 718 °C
Hustota: 3.7 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011051
Číslo CAS: 10138-62-2
EINECS: 233-387-1