Tlačiť
Holmium trichloride hexahydrate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN1975-100G IN1975-25G
APOSIN1975-100GEA 331.26 EUR
APOSIN1975-100G APOSIN1975-25G
Holmium trichloride hexahydrate 98%
Holmium trichloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Ho·6H₂O
Mw: 379.38
Teplota tavenia: 165 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149739
Číslo CAS: 14914-84-2