Tlačiť
Holmium 99,9%, powder –40 mesh
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN1966-25G IN1966-5G
APOSIN1966-25GEA 1655.52 EUR
APOSIN1966-25G APOSIN1966-5G
Holmium 99,9%, powder –40 mesh
Holmium
Vzorec: Ho
Mw: 164.93
Teplota varu: 2600 °C
Teplota tavenia: 1474 °C
Hustota: 8.8 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011049
Číslo CAS: 7440-60-0