Tlačiť
Hafnium(IV) chloride 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hafnium tetrachloride
IN1954-100G IN1954-25G
APOSIN1954-100GEA 0 EUR
APOSIN1954-100G APOSIN1954-25G
Hafnium(IV) chloride 98+%
Hafnium(IV) chloride
Vzorec: Cl₄Hf
Mw: 320.3
Teplota tavenia: 320 °C (subl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011034
Číslo CAS: 13499-05-3
OSN: 3260
ADR: 8 II