Tlačiť
Gallium trinitrate hydrate 99.999%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1888-25G IN1888-5G
APOSIN1888-25GEA 322.05 EUR
APOSIN1888-25G APOSIN1888-5G
Gallium trinitrate hydrate 99.999%
Gallium trinitrate hydrate
Vzorec: GaN₃O₉·H₂O
Mw: 273.75
Teplota tavenia: 110 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149723
Číslo CAS: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
OSN: 1477
ADR: 5.1 II