Tlačiť
Gallium(III) chloride, anhydrous 99.999%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1873-100G IN1873-500G
APOSIN1873-100GEA 746.89 EUR
APOSIN1873-100G APOSIN1873-500G
Gallium(III) chloride, anhydrous 99.999%
Gallium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Ga
Teplota tavenia: 78 °C
Hustota: 2,47 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011018
Číslo CAS: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
OSN: 3260
ADR: 8,II