Tlačiť
Gallium tribromide, anhydrous 99.99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Gallium (III) bromide
IN1867-100G IN1867-25G
APOSIN1867-100GEA 1748.05 EUR
APOSIN1867-100G APOSIN1867-25G
Gallium tribromide, anhydrous 99.99%
Gallium tribromide
Vzorec: Br₃Ga
Mw: 309.44
Teplota varu: 279 °C
Teplota tavenia: 121.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016100
Číslo CAS: 13450-88-9