Tlačiť
Gadolinium trichloride, anhydrous 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN1819-100G IN1819-25G IN1819-5G
APOSIN1819-100GEA 1038.51 EUR
APOSIN1819-100G APOSIN1819-25G APOSIN1819-5G
Gadolinium trichloride, anhydrous 99,9%
Gadolinium trichloride
Vzorec: Cl₃Gd
Teplota tavenia: 609 °C
Hustota: 2,424 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011024
Číslo CAS: 10138-52-0
EINECS: 233-386-6