Tlačiť
Bromičnan sodný
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1803-100G IN1803-25G
APOSIN1803-100GEA 33.17 EUR
APOSIN1803-100G APOSIN1803-25G
Bromičnan sodný
Bromičnan sodný
Vzorec: BrNaO₃
Teplota tavenia: 381 °C (rozkl.)
Hustota: 3,33 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003476
Číslo CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
OSN: 1494
ADR: 5.1,II