Tlačiť
Oxid europitý 99.99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN1789-25G IN1789-5G
APOSIN1789-25GEA 805.05 EUR
APOSIN1789-25G APOSIN1789-5G
Oxid europitý 99.99%
Oxid europitý
Vzorec: Eu₂O₃
Teplota varu: 4118 °C
Teplota tavenia: 2291 °C
Hustota: 7,42 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010997
Číslo CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6