Tlačiť
Europium trinitrate hydrate 99.999%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Europium (III) nitrate hydrate
IN1783-25G IN1783-5G IN1783-100G
APOSIN1783-25GEA 580.41 EUR
APOSIN1783-25G APOSIN1783-5G APOSIN1783-100G
Europium trinitrate hydrate 99.999%
Europium trinitrate hydrate
Vzorec: EuN₃O₉·xH₂O
Mw: 355.99
Teplota tavenia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149697
Číslo CAS: 100587-95-9
OSN: 1477
ADR: 5.1 III