Tlačiť
Europium(III) bromide 99.99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN1762-100G IN1762-10G
APOSIN1762-100GEA 1193.74 EUR
APOSIN1762-100G APOSIN1762-10G
Europium(III) bromide 99.99%
Europium(III) bromide
Vzorec: Br₃Eu
Teplota tavenia: 702 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 13759-88-1