Tlačiť
Erbium trichloride, anhydrous 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN1695-100G IN1695-25G
APOSIN1695-100GEA 437.01 EUR
APOSIN1695-100G APOSIN1695-25G
Erbium trichloride, anhydrous 99,9%
Erbium trichloride
Vzorec: Cl₃Er
Mw: 273.62
Teplota varu: 1500 °C
Teplota tavenia: 774 °C
Hustota: 4.1 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010989
Číslo CAS: 10138-41-7
EINECS: 233-385-0