Tlačiť
Erbium tribromide nonahydrate 99.99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Erbium (III) bromide nonahydrate
IN1687-100G IN1687-25G
APOSIN1687-100GEA 422.59 EUR
APOSIN1687-100G APOSIN1687-25G
Erbium tribromide nonahydrate 99.99%
Erbium tribromide nonahydrate
Vzorec: Br₃Er·9H₂O
Mw: 569.11
Teplota tavenia: 950 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209649
Číslo CAS: 29843-93-4