Tlačiť
Dysprosium trinitrate pentahydrate 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1651-100G
APOSIN1651-100GEA 570.4 EUR
APOSIN1651-100G
Dysprosium trinitrate pentahydrate 99,9%
Dysprosium trinitrate pentahydrate
Vzorec: DyN₃O₉·5H₂O
Teplota tavenia: 88,6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149683
Číslo CAS: 10031-49-9
EINECS: 233-410-5
OSN: 1477
ADR: 5.1,III