Tlačiť
Dysprosium 99,9%, chips
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1612-10G IN1612-50G
APOSIN1612-10GEA 158.04 EUR
APOSIN1612-10G APOSIN1612-50G
Dysprosium 99,9%, chips
Dysprosium
Vzorec: Dy
Teplota varu: 2335 °C
Teplota tavenia: 1409 °C
Hustota: 8,54 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010982
Číslo CAS: 7429-91-6
OSN: 3089
ADR: 4.1,II