Tlačiť
Copper(II) nitrate hemipentahydrate 99.999%
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN1570-100G IN1570-500G
APOSIN1570-100GEA 481.75 EUR
APOSIN1570-100G APOSIN1570-500G
Copper(II) nitrate hemipentahydrate 99.999%
Copper(II) nitrate hemipentahydrate
Vzorec: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Teplota tavenia: 255 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00211298
Číslo CAS: 19004-19-4
OSN: 3085
ADR: 5.1+8,II