Tlačiť
Copper(II) acetate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1535-25G IN1535-50G
APOSIN1535-25GEA 24.95 EUR
APOSIN1535-25G APOSIN1535-50G
Copper(II) acetate 96%
Copper(II) acetate
Vzorec: CuCH₃CO₂
Teplota tavenia: 115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008690
Číslo CAS: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III