Tlačiť
Chromium(III) nitrate 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN1477-100G IN1477-25G
APOSIN1477-100GEA 539.91 EUR
APOSIN1477-100G APOSIN1477-25G
Chromium(III) nitrate 99,9%
Chromium(III) nitrate
Vzorec: CrN₃O₉
Teplota tavenia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 13548-38-4
OSN: 2720
ADR: 5.1,III