Tlačiť
Cesium hydroxide 50% in aqueous solution 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1453-100G IN1453-500G
APOSIN1453-100GEA 307.23 EUR
APOSIN1453-100G APOSIN1453-500G
Cesium hydroxide 50% in aqueous solution 99,9%
Cesium hydroxide
Vzorec: CsOH
Mw: 149.91
Teplota tavenia: 338.85
Hustota: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010964
Číslo CAS: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
OSN: 2681
ADR: 8 II