Tlačiť
Calcium nitrate hydrate 99.99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1390-25G IN1390-5G
APOSIN1390-25GEA 83.03 EUR
APOSIN1390-25G APOSIN1390-5G
Calcium nitrate hydrate 99.99%
Calcium nitrate hydrate
Vzorec: Ca(NO₃)₂·H₂O
Teplota varu: 132 °C
Teplota tavenia: 39,7 °C
Hustota: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149604
Číslo CAS: 35054-52-5
OSN: 1454
ADR: 5.1,III