Tlačiť
Chlorid vápenatý 77%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
IN1385A-100G IN1385A-50G IN1385A-1KG
APOSIN1385A-100GEA 28.24 EUR
APOSIN1385A-100G APOSIN1385A-50G APOSIN1385A-1KG
Chlorid vápenatý 77%
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Mw: 110.98
Teplota varu: 1670 °C
Teplota tavenia: 772 °C
Hustota: 2.15 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 14,01659